Få mere at vide
Cytiva Acro™ 50 Udluftningsenheder med PTFE-membran
Artikelnummer. 17124291
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1/8 tommer MNPT-forbindelse
3/8 tommer Lige rørforbindelse
Trappet slangestangforbindelse
Mængde:
18/pakke
72 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Indløbsstil Mængde unitSize
17124291 0,2μ m Trappet slangestangforbindelse 18/pakke -
17114291 0,2μ m Trappet slangestangforbindelse 72 stk./pakke Pakke med 72
17154291 1μ m Trappet slangestangforbindelse 18/pakke -
17144291 0,45 μm Trappet slangestangforbindelse 18/pakke -
17134301 0,2μ m 1/8 tommer MNPT-forbindelse 18/pakke -
17144261 1μ m 1/8 tommer MNPT-forbindelse 18/pakke -
17144301 0,2μ m 3/8 tommer Lige rørforbindelse 18/pakke Pakke med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17124291 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 4251
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsfiltre ideelle til steril udluftning af små beholdere og som et in-line gasfilter.
  • Indeholder en hydrofob PTFE-membran
  • Stort effektivt filterområde giver høje flowhastigheder, og filtre kan autoklaveres flere gange, hvilket sikrer lave omkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 19,6 cm 2
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil Trappet slangestangforbindelse
Mængde 18/pakke
Diameter (metrisk) 50 mm