Få mere at vide
Cytiva Acro™ 50 Udluftningsenheder med PTFE-membran
Artikelnummer. 17114291
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1/8 tommer MNPT-forbindelse
3/8 tommer Lige rørforbindelse
Trappet slangestangforbindelse
Mængde:
18/pakke
72 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Pakke med 72
Artikelnummer. 17114291
Brand: Cytiva 4250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsfiltre ideelle til steril udluftning af små beholdere og som et in-line gasfilter.
  • Indeholder en hydrofob PTFE-membran
  • Stort effektivt filterområde giver høje flowhastigheder, og filtre kan autoklaveres flere gange, hvilket sikrer lave omkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 19,6 cm 2
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil Trappet slangestangforbindelse
Mængde 72 stk./pakke
Diameter (metrisk) 50 mm