Få mere at vide
Cytiva Acro™ 50 Udluftningsanordninger med Emflon™ II Membran
Type:
Med Vent
Uden Vent
Beskrivelse
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Slangetilslutning med trin |
| Materiale (membran) | Emflon II (PVDF) |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 20 cm 2 |
| nr. pr. pakke | 3/Pk. |
| Type | Med Vent |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |