Få mere at vide
Cytiva Acro™ 50 Udluftningsanordninger med Emflon™ II Membran
Artikelnummer. 17124661
Skift visning
Type:
Med Vent
Uden Vent
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17124661 Uden Vent
17114661 Med Vent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17124661 Leverandør Cytiva Leverandørnr. A50V002P2NV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsfiltre, der er ideelle til brug i luft- eller gasapplikationer og til udluftning af bioreaktorer, fermenteringstanke og carboys.
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Slangetilslutning med trin
Materiale (membran) PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 20 cm 2
nr. pr. pakke 100/Pk.
Type Uden Vent
Diameter (metrisk) 50 mm