Få mere at vide
Cytiva Acro™ 37 TF udluftningsanordning med PTFE-membran
Artikelnummer. 17104321
Skift visning
Mængde:
200/pakke
24/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17104321 24/pakke Pakke med 24
17114321 200/pakke Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17104321 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 4464
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsfiltre til flere formål til udluftning af små volumer, opløsningsmiddel- og gasfiltrering.
  • PTFE-membran og polypropylenhus har bred kemisk kompatibilitet.
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 7,5 cm 2
Mængde 24/pakke
Diameter (metrisk) 37 mm