Få mere at vide
Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine
Artikelnummer. 10461061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10461061 25 g Glasflaske 25g
10216890 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8048-52-0 | C27H25ClN6 | 468.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8048-52-0
Molekylær formel C27H25ClN6
Molekylvægt (g/mol) 468.99
MDL nummer MFCD00064307
InChI nøgle PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acriflavine base, 3, 6-Diamino-10-methylacridinium chloride, Euflavine
IUPAC navn 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridin-3,6-diaminchlorid
SMIL [Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acriflavine neutral
Smeltepunkt 179°C to 181°C
Farve Brun-rød til orange
Tab ved tørring 8% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, I, 650
Merck Index 15, 115
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/3mL. Other solubilities: incompletely soluble in alcohol,practically insoluble in ether,chloroform and,fixed oils
Formel vægt 469.03
Procent renhed 13.3 to 15.8% (chlorine) (on dried substance)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acriflavinium chloride