Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acriflavine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 260,0 °C |
| Farve | Brun-Rød til Orange-Rød |
| Tab ved tørring | 7% maks. (105 °C, 1 time) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Acriflavine hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.