Få mere at vide
Acriflavine hydrochloride
Artikelnummer. 10545501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10545501
Brand: Thermo Scientific Acros 346840250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Acriflavine hydrochloride, C27H28Cl4N6, CAS Number-69235-50-3, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acrifiavine hydrochloride, unii-1s73vw819c, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride | CAS: 69235-50-3 | C27H27Cl3N6 | 541.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69235-50-3
Molekylær formel C27H27Cl3N6
Molekylvægt (g/mol) 541.91
MDL nummer MFCD00069039
InChI nøgle MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
PubChem CID 53393742
IUPAC navn acridin-3,6-diamin;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamin;chlorid;trihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acriflavine hydrochloride
Smeltepunkt 260.0°C
Farve Brun-Rød til Orange-Rød
Tab ved tørring 7% max. (105°C, 1 hr.)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22,I,65
Merck Index 15,115
Opløselighedsinformation Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acriflavine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.