Få mere at vide
Acriflavine hydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492889
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492889 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15492889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60048.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et interkalerende farvestof
Acriflavine Hydrochloride acts as an intercalating dye and also reported to inhibit mitochondriogenesis. It is an antiseptic and has been used in applications for dual fluorescence analysis of cellular DNA and protein simultaneously.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
Acriflavin Hydrochloride fungerer som et interkalerende farvestof og rapporteres også at hæmme mitokondriogenese. Det er et antiseptisk middel og er blevet brugt i applikationer til dobbelt fluorescensanalyse af cellulært DNA og protein samtidigt.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Noter
En blanding af 3,6-diamino-10-methylacridiniumchlorid og 3,6-diaminoacridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8063-24-9
Molekylær formel C27H27Cl3N6
Molekylvægt (g/mol) 541.91
MDL nummer MFCD00069039
InChI nøgle MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride; Euflavine
IUPAC navn 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridin-3,6-diamin dihydrochloridchlorid
SMIL Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acriflavine hydrochloride
Farve Orange til rød
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 6265525
Merck Index 14,123
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Fysisk form Pulver