Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acriflavine hydrochloride |
| Navn note | Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein |
| Analyseprocentområde | 0.991 |
| Formel vægt | 245.8 |
| Farve | Brun/Rød |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acriflavine Hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Acriflavine Hydrochloride