Få mere at vide
Acriflavin hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476081 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476081 10 g 10g
11486081 25 g 25g
11496081 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476081 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219067510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 8063-24-9
Molekylær formel C27H27Cl3N6
Molekylvægt (g/mol) 541.91
MDL nummer MFCD00069039
InChI nøgle MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Euflavin, Trypaflavine
IUPAC navn 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridin-3,6-diamin dihydrochloridchlorid
SMIL Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acriflavine hydrochloride
Navn note Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein
Analyseprocentområde 0.991
Formel vægt 245.8
Farve Brun/Rød
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver