Få mere at vide
Acriflavin hydrochlorid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30132536
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132536 10 g
30138734 1 g
30007740 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19109010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69235-50-3
Molekylær formel C27H27Cl3N6
Molekylvægt (g/mol) 541.9
Synonym Acriflavine Dihydrochloride, Acriflavinium Chloride, Flavacridine Hydrochloride, NSC 689003
IUPAC navn akridin-3,6-diamin; 10-methylacridin-10-ium-3,6-diamin; klorid; dihydrochlorid
SMIL NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C(C=C(N)C=C3)=[N+]2C.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C(C=C(N)C=C6)=N5.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acriflavine Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
Formel vægt 540.1363