Få mere at vide
MedChemExpress Acriflavine
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 8048-52-0 |
| Opløselighed | H2O : ≥ 25 mg/mL (96.25 mM) |
| Synonym | Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix |
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.73 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 98.09% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |