Få mere at vide
Acridine, TRC
Artikelnummer. 30137992
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137992 5 g
30137601 25 g
17930965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1909005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 260-94-6
Molekylær formel C13 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Synonym Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408
IUPAC navn acridine
SMIL c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
Formel vægt 179.0735
Procent renhed >95%