Få mere at vide
Acridin appelsin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327946
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327946 25 g 25g
11317946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13159.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438.10 g/mol
Fluorescerende farve til nukleinsyrer. En RNA-polymerasehæmmer Acridine Orange fungerer som et lysosomalt farvestof. Det bruges til cellecyklusundersøgelser. Det spiller en vigtig rolle som et nukleinsyreselektivt fluorescerende kationisk farvestof, som er nyttigt til cellecyklusbestemmelse. Yderligere tjener det som en inhibitor af RNA-polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluorescerende farvning til nukleinsyrer. En RNA-polymerasehæmmer Acridine Orange fungerer som et lysosomalt farvestof. Det bruges til cellecyklusundersøgelser. Det spiller en vigtig rolle som et nukleinsyreselektivt fluorescerende kationisk farvestof, som er nyttigt til cellecyklusbestemmelse. Yderligere tjener det som en inhibitor af RNA-polymerase.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10127-02-3
Molekylær formel C17H20Cl3N3Zn
Molekylvægt (g/mol) 438.10
MDL nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
InChI nøgle VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym acridine orange c.i. 46005
PubChem CID 71774334
IUPAC navn zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridin-3,6-diamin;trichlorid
SMIL [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine Orange
Mængde 25 g
Beilstein 3734978
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 438.1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acridine Orange
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N,N-Tetramethylacridine-3,6-diaminemonohydrochloride