Få mere at vide
Acridine Orange
Beskrivelse
Fluorescerende farve til nukleinsyrer. En RNA-polymerasehæmmer Acridine Orange fungerer som et lysosomalt farvestof. Det bruges til cellecyklusundersøgelser. Det spiller en vigtig rolle som et nukleinsyreselektivt fluorescerende kationisk farvestof, som er nyttigt til cellecyklusbestemmelse. Yderligere tjener det som en inhibitor af RNA-polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fluorescerende farvning til nukleinsyrer. En RNA-polymerasehæmmer Acridine Orange fungerer som et lysosomalt farvestof. Det bruges til cellecyklusundersøgelser. Det spiller en vigtig rolle som et nukleinsyreselektivt fluorescerende kationisk farvestof, som er nyttigt til cellecyklusbestemmelse. Yderligere tjener det som en inhibitor af RNA-polymerase.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine Orange |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3734978 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 438.1 |
Sikkerhed og håndtering
- Acridine Orange
- Advarsel
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N,N-Tetramethylacridine-3,6-diaminemonohydrochloride, compound with zinc dichloride