Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acridin Orange, ren, ca. 55% farvestofindhold
Artikelnummer. 10471681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10471681 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10471681 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 300911000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine Orange
Smeltepunkt 165,0 °C
CAS 10127-02-3
Farvestofindhold 50% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel C17H20Cl3N3Zn
MDL nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Synonym Basic Orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, C.I. 46005
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 100 g
InChI nøgle VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMIL [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC navn zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridin-3,6-diamin;trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Formel vægt 369.94
Grad Ren