Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Acridine Orange hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002062
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30002062 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30002062 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5092/50
Nucleic acid binding dye
Cell and organelle membrane permeable nucleic acid binding dye. Emits green fluorescence when bound to double-stranded DNA and red fluorescence when bound to RNA or single-stranded DNA. Used in cell cycle and apoptosis studies and as a lysosomal dye.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine Orange hydrochloride
CAS 65-61-2
Mængde 50 mg
Molekylær formel C17H20ClN3
Formel vægt 301.81
Fysisk form Solid
Farve Orange
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 301.82