Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acridin Orange, hydrochloridhydrat, ren, ca. 80 % farvestofindhold
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine orange, hydrochloride hydrate |
| CAS | 1704465-79-1 |
| Molekylær formel | C17H20ClN3 |
| MDL nummer | MFCD00150070 |
| Beilstein | 22, 487 |
| Synonym | Basic orange 14, 3, 6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride, C.I. 46005 |
| InChI nøgle | VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| SMIL | Cl.CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C |
| IUPAC navn | N3,N3,N6,N6-tetramethylacridin-3,6-diaminhydrochlorid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acridine Orange, hydrochloride hydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.