Få mere at vide
MedChemExpress Acridine Orange hydrochloride
Artikelnummer. 16424716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16424716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16424716 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101879
MedChemExpress Acridine Orange hydrochloride is a cell-permeable fluorescent dye that binds to nucleic acids, resulting in an altered spectral emission.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (165.67 mM; ultrasonic and heat to 60°C) ∣ DMSO : 25 mg/mL (82.83 mM; Need ultrasonic)
Molekylvægt (g/mol) 301.81 g/mol
CAS 65-61-2