Få mere at vide
Acridin Orange Hemizinc Salt, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10667433
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10667433 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10667433 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP11610
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Acridine Orange er velegnet til mikroskopi og som en specifik farvning for DNA og RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine Orange Hemizinc Salt
Smeltepunkt 165°C
CAS 10127-02-3
Ekstinktionskoefficient 1100g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C17H20Cl3N3Zn
MDL nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Identifikation Pass Test
InChI nøgle VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMIL [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC navn zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridin-3,6-diamin;trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Lambda Max 488 to 492nm
Formel vægt 369.94
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Ravgult glas
Farveindeks nr. 46005
Farve Orange
Mængde 10 g
Fysisk form Fast stof