missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Acridine Orange 10-Nonyl Bromide
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Opbevaringskrav | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Opløselighed | DMSO : 33.33 mg/mL (70.54 mM; Need ultrasonic) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 75168-11-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.5 g/mol |
| Synonym | Nonylacridine orange |
| Mål | HBV |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?