Få mere at vide
Acridine Orange 10-Nonyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine Orange 10-Nonyl Bromide |
| CAS | 75168-11-5 |
| Molekylær formel | C26 H38 N3 . Br |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Acridine Orange 10-Nonyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38N3.BrH/c1-6-7-8-9-10-11-12-17-29-25-19-23(27(2)3)15-13-21(25)18-22-14-16-24(28(4)5)20-26(22)29;/h13-16,18-20H,6-12,17H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CCCCCCCCC[n+]1c2cc(ccc2cc3ccc(cc13)N(C)C)N(C)C |
| IUPAC navn | 3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethyl-10-nonylacridin-10-ium-3,6-diamine;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.504 |
| Formel vægt | 471.225 |