Få mere at vide
Acridine, Mikromol™
Beskrivelse
Acridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine |
| CAS | 260-94-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acridine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H9 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H |
| SMIL | c1ccc2nc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC navn | acridine |
| Vis mere |