Få mere at vide
Acridine, Mikromol™
Artikelnummer. 17991366
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17991366 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17991366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0422.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Acridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine
CAS 260-94-6
Analyt- eller komponentnavne Acridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H9 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408
InChI formel InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
SMIL c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
IUPAC navn acridine
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 179,0735 g/mol