Få mere at vide
Acridine, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acridine |
| Smeltepunkt | 107 °C til 111 °C |
| Tæthed | 1.005 |
| Kogepunkt | 346 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2713 |
| Beilstein | 120200 |
| Merck Index | 14,122 |
| Formel vægt | 179.22 |
| Procent renhed | ≥98% |