Få mere at vide
Acridine-9-carboxylic acid hydrate, 97%
Artikelnummer. 10320134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10320134 25 g Glasflaske 25g
10230173 1 g Glasflaske 1g
10035720 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10320134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400220250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 332927-03-4 | C14H9NO2 | 223.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332927-03-4
Molekylær formel C14H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 223.23
MDL nummer MFCD00149578
InChI nøgle IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
PubChem CID 16211687
SMIL OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine-9-carboxylic acid hydrate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220.0°C
Farve Grøn-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22,V,3,413
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,pyridine,acetic acid,acetonitrile
IUPAC navn acridin-9-carboxylat
Formel vægt 241.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.