Få mere at vide
Acridine-9-carbaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
Acridine-9-carbaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine-9-carbaldehyde |
| CAS | 885-23-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acridine-9-carbaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 9-Acridinecarboxaldehyde, 9-Acridinealdehyde, 9-Formylacridine, NSC 158261 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H |
| SMIL | O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | acridine-9-carbaldehyde |
| Vis mere |