Få mere at vide
Acridine-9-carbaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 17971546
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971546 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0422.060025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acridine-9-carbaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridine-9-carbaldehyde
CAS 885-23-4
Analyt- eller komponentnavne Acridine-9-carbaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 9-Acridinecarboxaldehyde, 9-Acridinealdehyde, 9-Formylacridine, NSC 158261
InChI formel InChI=1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
SMIL O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC navn acridine-9-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 207.0684 g/mol