Få mere at vide
ACP-105, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACP-105 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-10-14(6-3-11(9-18)15(10)17)19-12-4-5-13(19)8-16(2,20)7-12/h3,6,12-13,20H,4-5,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,16? |
| Formel vægt | 290.1186 |
| Procent renhed | >95% |