Få mere at vide
ACP-105, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454608
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
Artikelnummer. 16454608
Brand: Medchem Express HY112256
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ACP-105
Fysisk form Solid
CAS 899821-23-9
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19ClN2O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 103 mg/mL (354.21 mM)
SMIL N#CC1=CC=C(N2[C@@H]3C[C@](O)(C)C[C@H]2CC3)C(C)=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 290.79
Formel vægt 290.79
Procent renhed 99.33%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.