Få mere at vide
ACP-105, MedChemExpress
Beskrivelse
ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACP-105 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 899821-23-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H19ClN2O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 103 mg/mL (354.21 mM) |
| SMIL | N#CC1=CC=C(N2[C@@H]3C[C@](O)(C)C[C@H]2CC3)C(C)=C1Cl |
| Vis mere |