Få mere at vide
Acoziborole, MedChemExpress
Beskrivelse
Acoziborole (SCYX-7158) is an effective, safe and orally active antiprotozoal agent for the research of human african trypanosomiasis (HAT). In the T. b. brucei S427 strain, the MIC value for SCYX-7158 is 0.6 μg/mL.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acoziborole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1266084-51-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14BF4NO3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SCYX-7158 AN5568 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (340.51 mM) |
| Vis mere |