Få mere at vide
3M™ AcoustiCAL Calibrator AC-300
Artikelnummer. 15769727 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Støjniveau:
114 dB
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Støjniveau unitSize
15769727 114 dB Hver
1 options
Artikelnummer. 15769727 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000042911
3M™ AcoustiCAL Calibrator AC-300 is a Type 1 calibrator for use with 3M™ Sound Level Meters and Noise Dosimeters.
  • Class 1 Acoustic Calibrator with two frequency levels and one sound pressure level
  • Generates two settings with either 250 Hz or 1000 Hz at a sound pressure level of 114dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dosimeter Accessory
Frekvens 250 Hz, 1000 Hz
Støjniveau 114 dB