Få mere at vide
Acotiamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acotiamide Hydrochloride |
| CAS | 185104-11-4 |
| Molekylær formel | C21 H30 N4 O5 S . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Acotiamide Hydrochloride, 4-Thiazolecarboxamide, N-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Thiazolecarboxamide, N-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-, monohydrochloride (9 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30N4O5S.ClH/c1-12(2)25(13(3)4)8-7-22-20(28)15-11-31-21(23-15)24-19(27)14-9-17(29-5)18(30-6)10-16(14)26;/h9-13,26H,7-8H2,1-6H3,(H,22,28)(H,23,24,27);1H |
| SMIL | Cl.COc1cc(O)c(cc1OC)C(=O)Nc2nc(cs2)C(=O)NCCN(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | N-[2-[di(propan-2-yl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.013 |
| Formel vægt | 486.17 |