Få mere at vide
Aconitin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424519
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424519 250 mg 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15424519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62056.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 302-27-2 | C34H47NO11 | 645.746 g/mol
Åbner tetrodotoxin-følsomme natriumkanaler. Nyttig til at skabe modeller af hjertearytmi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Åbner tetrodotoxin-følsomme natriumkanaler
  • Nyttig til at skabe modeller af hjertearytmi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aconitine
CAS 302-27-2
Smeltepunkt 194°C to 202°C
Farve Hvid
Molekylær formel C34H47NO11
MDL nummer MFCD00082375
Mængde 250 mg
FN nummer UN1544
Beilstein 74608
Merck Index 14,118
Synonym aconitine
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol; Sparingly soluble in water
InChI nøgle XFSBVAOIAHNAPC-OZUFZMTGSA-N
SMIL CCN1CC2(C(CC(C34C2C(C(C31)C5(C6C4CC(C6OC(=O)C7=CC=CC=C7)(C(C5O)OC)O)OC(=O)C)OC)OC)O)COC
Molekylvægt (g/mol) 645.746
PubChem CID 132470875
Formel vægt 645.75
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver