Få mere at vide
Aconitine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325712
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325712 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325712 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10042300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aconitine
CAS 302-27-2
Analyt- eller komponentnavne Aconitine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C34 H47 N O11
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C34H47NO11/c1-7-35-15-31(16-41-3)20(37)13-21(42-4)33-19-14-32(40)28(45-30(39)18-11-9-8-10-12-18)22(19)34(46-17(2)36,27(38)29(32)44-6)23(26(33)35)24(43-5)25(31)33/h8-12,19-29,37-38,40H,7,13-16H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25?,26+,27+,28-,29+,31+,32-,33?,34-/m1/s1
SMIL CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@@H](OC)C34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@](OC(=O)C)([C@@H]([C@H](OC)C23)[C@@H]14)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 645.74
Mængde 1 ml
Formel vægt 645.3149 g/mol