missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aconine, TRC

Artikelnummer. 30309001
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309001 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19024510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aconine
CAS 509-20-6
Molekylær formel C25H41NO9
Mængde 10 mg
Synonym 11aH-12,3,6a-Ethanylylidene-7,9-methanonaphth[2,3-b]azocine, Aconitane-3,8,13,14,15-pentol deriv., Jesaconine
InChI formel InChI=1S/C25H41NO9/c1-6-26-9-22(10-32-2)12(27)7-13(33-3)24-11-8-23(30)19(28)14(11)25(31,20(29)21(23)35-5)15(18(24)26)16(34-4)17(22)24/h11-21,27-31H,6-10H2,1-5H3
SMIL O[C@@]1([C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@]([C@@]3([H])C1)([H])[C@@]2(O)[C@@]4([H])[C@H](OC)[C@@]5([H])C63[C@@]4([H])N(CC)C[C@](COC)5[C@H](O)C[C@@H]6OC
IUPAC navn 11-ethyl-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecane-4,5,7,8,14-pentol
Molekylvægt (g/mol) 499.59
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.