Få mere at vide
Acofide Trihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acofide Trihydrate |
| CAS | 773092-05-0 |
| Molekylær formel | C21H30N4O5S . (HCl) . 3(H2O) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acotiamide Hydrochloride Trihydrate, N-(2-(Diisopropylamino)ethyl)-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxamide Hydrochloride Trihydrate. |
| SMIL | O.O.O.Cl.COc1cc(O)c(cc1OC)C(=O)Nc2nc(cs2)C(=O)NCCN(C(C)C)C(C)C |
| Formel vægt | 540.2021 |