Få mere at vide
Micronova™ ACME gevindadaptere
Artikelnummer. 12857033 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
5,75 tommer.
8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
12857033 5,75 tommer. Hver
12847033 8 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12857033 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SSA3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 DKK
    396.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.14 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-04-2027
De to versioner af ACME-adaptere i rustfrit stål forbinder gevindbørste- og moppeadaptere til Quick Disconnect, SSU Series-håndtag (SSA-3), eller tilslut Quick Disconnect-moppeadaptere til gevindhåndtag (SSA-2).
De Micronova ACME trådadaptere fungerer som forbindelsen mellem forskellige Micronova Adaptere og håndtag med enten gevind eller hurtig afbrydelse. SSA-2 tjener til at forbinde en række Quick Disconnect moppeadaptere og rengøringsværktøjer med gevindhåndtag, såsom håndtag i STA-serien. SSA-3 tjener til at forbinde en række gevindbørster og moppeadaptere, såsom QPSL-serien, med Quick Disconnect-håndtagene i rustfrit stål SSU-serien.
  • ACME gevindadaptere
  • Rustfrit stål med polyketonstik
  • Forbinder forskellige adaptere til enten gevind- eller Quick Disconnect-håndtag
  • SSA-2 forbinder gevindhåndtag til QD-moppe og værktøjsadaptere
  • SSA-3 forbinder gevindmoppe- og børsteadaptere til QD SSU-håndtag
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Fastgøres til et rustfrit stålhåndtag (sælges separat) med 19-035-362B gevindadapter.
Tekniske data
Produkttype Hantrådsadapter
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 14.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Gevindforbindelse til håndtag og QD-moppeadaptere og værktøj
Til brug med (applikation) Gulve, vægge, isolatorer
Farvekodet Nej
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyketon