Få mere at vide
Micronova™ ACME gevindadaptere
Artikelnummer. 12847033 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
5,75 tommer.
8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) unitSize
12847033 8 tommer Hver
12857033 5,75 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12847033 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SSA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 DKK
    378.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.95 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De to versioner af ACME-adaptere i rustfrit stål forbinder gevindbørste- og moppeadaptere til Quick Disconnect, SSU Series-håndtag (SSA-3), eller tilslut Quick Disconnect-moppeadaptere til gevindhåndtag (SSA-2).
De Micronova ACME trådadaptere fungerer som forbindelsen mellem forskellige Micronova Adaptere og håndtag med enten gevind eller hurtig afbrydelse. SSA-2 tjener til at forbinde en række Quick Disconnect moppeadaptere og rengøringsværktøjer med gevindhåndtag, såsom håndtag i STA-serien. SSA-3 tjener til at forbinde en række gevindbørster og moppeadaptere, såsom QPSL-serien, med Quick Disconnect-håndtagene i rustfrit stål SSU-serien.
  • ACME gevindadaptere
  • Rustfrit stål med polyketonstik
  • Forbinder forskellige adaptere til enten gevind- eller Quick Disconnect-håndtag
  • SSA-2 forbinder gevindhåndtag til QD-moppe og værktøjsadaptere
  • SSA-3 forbinder gevindmoppe- og børsteadaptere til QD SSU-håndtag
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Hun Acme trådadapter
Længde (engelsk) 8 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 20 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Gevindforbindelse til håndtag og QD-moppeadaptere og værktøj
Til brug med (applikation) For isolatorer og lignende lukkede hætter, tillad at plejehoveder eller håndtag tilføjes til det universelle system
Farvekodet Nej
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyketon