missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aclonifen, TRC

Artikelnummer. 30313910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313910 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1902001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aclonifen
CAS 74070-46-5
Molekylær formel C12 H9 Cl N2 O3
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxybenzenamine, 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline, Aclonifen, Bandren, Bandur, CME 127, Challenge 600, KUB 3359
InChI formel InChI=1S/C12H9ClN2O3/c13-11-10(18-8-4-2-1-3-5-8)7-6-9(12(11)14)15(16)17/h1-7H,14H2
SMIL Nc1c(Cl)c(Oc2ccccc2)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
Molekylvægt (g/mol) 264.66
Formel vægt 264.0302
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.