Få mere at vide
Aclonifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aclonifen |
| CAS | 74070-46-5 |
| Molekylær formel | C12 H9 Cl N2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxybenzenamine, 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline, Aclonifen, Bandren, Bandur, CME 127, Challenge 600, KUB 3359 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O3/c13-11-10(18-8-4-2-1-3-5-8)7-6-9(12(11)14)15(16)17/h1-7H,14H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)c(Oc2ccccc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.66 |
| Formel vægt | 264.0302 |