Få mere at vide
Acivicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acivicin |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.57 |
| InChI nøgle | QAWIHIJWNYOLBE-OKKQSCSOSA-N |
| SMIL | N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-2-[(5S)-3-chloro-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]acetic acid |