Få mere at vide
Acivicin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435379
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435379 25 mg 25mg
15425379 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15435379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63105.MB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 42228-92-2 | C5H7ClN2O3 | 178.572 g/mol
Hæmmer glutaminamidotransferaser i purin- og pyrimidinsynteseveje. Tumorvæksthæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Hæmmer glutaminamidotransferaser i purin- og pyrimidinsynteseveje
  • Tumorvæksthæmmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42228-92-2
Molekylær formel C5H7ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 178.572
MDL nummer MFCD00058450
InChI nøgle QAWIHIJWNYOLBE-OKKQSCSOSA-N
Synonym acivicin, antibiotic at 125, acivicine, acivicino, acivicinum, unii-o0x60k76i6, acia, alphas,5s-alpha-amino-3-chloro-2-isoxazoline-5-acetic acid, acivicin usan:inn, acivicine inn-french
PubChem CID 294641
ChEBI CHEBI:74545
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-[(5S)-3-chlor-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]eddikesyre
SMIL C1C(ON=C1Cl)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acivicin
Smeltepunkt 209°C to 211°C
Farve Hvid
Mængde 25 mg
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in water at 10mg/ml with warming
Formel vægt 178.57
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof