Få mere at vide
Acitretin, Mikromol™
Artikelnummer. 18092240
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18092240 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092240 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3427.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acitretin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acitretin
CAS 55079-83-9
Analyt- eller komponentnavne Acitretin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acitretin, (all-E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
SMIL COc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)c(C)c1C
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 326.1882 g/mol