Få mere at vide
Acitretin, LoGiCal
Artikelnummer. 30459941
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459941 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459941 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3427.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acitretin
CAS 55079-83-9
Analyt- eller komponentnavne Acitretin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acitretin, (all-E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
Løsningstype Neat
SMIL COc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)c(C)c1C
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 326.1882 g/mol