Få mere at vide
Acitretin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acitretin |
| CAS | 55079-83-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acitretin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acitretin, (all-E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)c(C)c1C |
| Vis mere |