Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acitretin
Artikelnummer. 17291232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17291232 5 g 5g
17281232 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291232 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466440050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55079-83-9
Molekylær formel C21H26O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acitretin
Mængde 5 g
Smeltepunkt 223,0 °C til 230,0 °C
Formel vægt 326.43
InChI nøgle IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N
SMIL COC1=CC(C)=C(\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C\C(O)=O)C(C)=C1C
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekylvægt (g/mol) 326.44