Få mere at vide
Acipimox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acipimox |
| CAS | 51037-30-0 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, 4-oxide, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, 4-oxide (9CI), 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid 4-oxide, 5-Methylpyrazinecarboxylic acid 4-oxide, Acipimox, K 9321, Olbemox, Olbetam |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O3/c1-4-2-7-5(6(9)10)3-8(4)11/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | Cc1cnc(c[n+]1[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methyl-4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.12 |
| Formel vægt | 154.0378 |