Få mere at vide
Acipimox, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17545535 1 g
17555535 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17545535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466990010
Kemiske identifikatorer
CAS 51037-30-0
Molekylær formel C6 H6 N2 O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acipimox
Mængde 1 g
Opløselighed Opløseligt i methanol
Merck Index 13-113
Smeltepunkt 180 °C til 190 °C
Formel vægt 154.12
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til Næsten-hvid
Renhed ≥98,0 %
InChI nøgle DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CN=CC(C(O)=O)=[N+]1[O-]
IUPAC navn 2-carboxy-6-methylpyrazin-1-ium-1-olate
Molekylvægt (g/mol) 154.13