Få mere at vide
Acipimox-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acipimox-d4 |
| CAS | 1246816-28-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H2D4N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide-d4, 5-Methylpyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide-d4, K 9321-d4, Olbemox-d4, Olbetam-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O3/c1-4-2-7-5(6(9)10)3-8(4)11/h2-3H,1H3,(H,9,10)/i1D3,3D |
| SMIL | [O-][N+]1=C([2H])C(C(O)=O)=NC=C1C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-deuterio-4-oxido-5-(trideuteriomethyl)pyrazin-4-ium-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Vis mere |