Få mere at vide
Acifluorfen-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314996
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314996 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314996 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10031000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acifluorfen methyl ester
CAS 50594-67-7
Analyt- eller komponentnavne Acifluorfen methyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H9 Cl F3 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H9ClF3NO5/c1-24-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20(22)23)25-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 375.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 375.0121 g/mol