Få mere at vide
Acifluorfen-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acifluorfen methyl ester |
| CAS | 50594-67-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acifluorfen methyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H9 Cl F3 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9ClF3NO5/c1-24-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20(22)23)25-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate |
| Vis mere |